634379
2-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium salt
98 atom % D, 98 atom % 13C
동의어(들):
α-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C2,d4 sodium salt, 3-(Methyl-13C,d2)-2-oxobutanoic-4-13C,d2 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C,d2),4-13C,d2
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.