주요 문서
636223
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2BrClO2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
261.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI key
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)