주요 문서
636886
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone
95%
동의어(들):
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7F2N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
223.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
103-107 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
InChI key
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)