주요 문서
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt
Dye content 90 %
동의어(들):
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
345.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
>90.0% (HPLC)
Quality Level
형태
powder or crystals
구성
Dye content, 90%
mp
245-258 °C
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
InChI key
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)