주요 문서
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
동의어(들):
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H23NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI key
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
157.8 °F
Flash Point (°C)
69.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)