주요 문서
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
동의어(들):
4-Phenylazoanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
Beilstein:
958054
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
mp
54-56 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
InChI key
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)