주요 문서
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7IO4
CAS Number:
Molecular Weight:
306.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
형태
solid
mp
161-165 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)