주요 문서
650633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
160.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
96%
Quality Level
분석
96%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
density
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
thioether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>229.8 °F
Flash Point (°C)
> 109.9 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)