주요 문서
651788
Sigma-Aldrich
Negative resist developer I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
Quality Level
bp
129-138 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.