주요 문서
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
동의어(들):
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12FN5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
269.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp
218 °C (dec.)
SMILES string
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)