주요 문서
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3,4-Methylenedioxydihydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
83-87 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
InChI key
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)