주요 문서
658820
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
동의어(들):
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4BrCl2N
CAS Number:
Molecular Weight:
240.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
83-87 °C
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)