주요 문서
65965
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-butanediol
≥97.0% (GC)
동의어(들):
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
1209241
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
불순물
≤1% water
refractive index
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)