주요 문서
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
동의어(들):
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
349.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
density
1.231 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
InChI key
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)