Key Documents
662313
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H6N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
194.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
236-240 °C
작용기
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-8-4-14-7-2-1-5(10(12)13)3-6(7)9-8/h1-3H,4H2,(H,9,11)
InChI key
UNYXDJBNODSRRC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)