주요 문서
662682
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H1215N3Na2O8P
Molecular Weight:
370.14
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C([15N]=C([15NH2])CC2)=O)C1O
InChI
1S/C9H14N3O8P.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1,12+1;;
InChI key
INTPYBRGLGSMRA-RNONBHISSA-L
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
기타 정보
Molecular weight and formula reflect free acid.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)