주요 문서
662771
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C, d3-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3OC6D4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
양식
solid
mp
182-185 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
InChI key
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
365.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
185 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)