주요 문서
662860
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyne
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.407
density
0.728 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI key
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
19.4 °F
Flash Point (°C)
-7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)