주요 문서
664022
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
235.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
153-157 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)