주요 문서
665150
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
257.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.458
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
density
1.046 g/mL at 25 °C
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI key
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of esters with heterocyclic bromides and chlorides leading to, for example, 4-pyridylpiperidinyl esters.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)