주요 문서
666009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-13C5, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
t-Bu-O213C13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
431.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
95% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C26H27NO10/c1-26(2,3)37-25(33)35-21(28)13-12-20(22(29)30)27-23(31)36-24(32)34-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,27+1
InChI key
FDYBNOVXBMCGNW-CKXUOWENSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)