주요 문서
666521
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1H-imidazole
97%
동의어(들):
2-Bromoimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
197-202 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)