주요 문서
676594
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3COCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
117.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
144 °C
mp
-58 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
InChI key
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)