Key Documents
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
동의어(들):
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
density
1.1679 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI key
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)