주요 문서
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
96%
동의어(들):
Perfluoropinacol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CF3)2C(OH)]2
CAS Number:
Molecular Weight:
334.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
129 °C/760 mmHg
mp
20-24 °C
density
1.870 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
InChI key
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)