Key Documents
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
209.01
Beilstein:
9202597
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
형태
solid
광학 활성
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable