주요 문서
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
동의어(들):
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
163-167 °C
작용기
hydrazine
phenyl
SMILES string
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)