주요 문서
68567
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-penten-2-one
technical, ≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
Beilstein:
1719967
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥90% (GC)
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
density
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
InChI key
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F
Flash Point (°C)
34 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1