주요 문서
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
동의어(들):
ALH-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer, PFH-16-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C75H128O45
CAS Number:
Molecular Weight:
1749.79
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder (lyophilized)
분자량
generation 2
표면기 개수
16 (avg.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
InChI key
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
기타 정보
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.