주요 문서
690074
Sigma-Aldrich
2-Iodonaphthalene
≥99.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7I
CAS Number:
Molecular Weight:
254.07
Beilstein:
1905951
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (HPLC)
형태
chunks
mp
52-56 °C
작용기
iodo
SMILES string
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChI key
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Long Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(30), 16737-16750 (2019-07-20)
The three-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 3H-benz[e]indene (C13H10) and 1H-benz[f]indene (C13H10) along with their naphthalene-based isomers 2-(prop-2-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), 2-(prop-1-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), and 2-(propa-1,2-dien-1-yl)naphthalene (C13H10) were formed through a "directed synthesis"via a high temperature chemical micro reactor under combustion-like conditions (1300 ±