주요 문서
692492
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl
동의어(들):
Chloro[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
CAS Number:
Molecular Weight:
928.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
법적 정보
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
문서
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago