Key Documents
696501
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
95%
동의어(들):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24AuClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
536.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
powder
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes