주요 문서
69907
Sigma-Aldrich
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay)
동의어(들):
Catalyst (Aluminum pillared clay)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
표면적
250 m2/g
손실
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH
4-5
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
기타 정보
Acidic catalyst
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
M. Balogh et al.
Organic Chemistry Using Clays (1993)
Al-Pillared-Montmorillonite (AlPMt)/Poly (Methyl Methacrylate)(PMMA) Nanocomposites: The Effects of Solvent Types and Synthesis Methods
Kizilduman BK, et al.
Advanced Materials Research, 17(3), 5-23 (2017)