동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+12
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
InChI key
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
기타 정보
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group for pricing, availability and packaging at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
표적 기관
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.