주요 문서
699977
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
동의어(들):
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
230.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
280-284 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChI key
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)