700851
(S)-Xyl-SDP
동의어(들):
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
About This Item
추천 제품
양식
solid
Quality Level
광학 활성
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
>300 °C
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
InChI key
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.