About This Item
실험식(Hill 표기법):
6LiNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
68.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
95 atom % 6Li
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
264 °C (lit.)
질량 이동
M-1
SMILES string
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.