주요 문서
703346
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CH3I
Molecular Weight:
142.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Grade
NMR reference standard
Quality Level
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solution
구성
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
농도
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
6.5 mm × 8 in.
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Indirect detection test
수량
6.5 mm O.D. tube contains 1.2 mL.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)