주요 문서
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
동의어(들):
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11LiO
CAS Number:
Molecular Weight:
94.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도:
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
양식
liquid
Quality Level
농도
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
density
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
15.1 °F
Flash Point (°C)
-9.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)