주요 문서
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H618O
CAS Number:
Molecular Weight:
108.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
95 atom % 18O
Quality Level
양식
liquid
bp
178-179 °C
density
1.064 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)