707538
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylenediamine
97%
동의어(들):
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18F6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI key
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.