주요 문서
708119
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
3-Chloro-1H-indazole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
powder
mp
190-195 °C
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)