문서
708437
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
172.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
159-163 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable