Key Documents
708488
Sigma-Aldrich
1,1′,4′,1′′-Terphenyl-4-thiol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14S
CAS Number:
Molecular Weight:
262.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
solid
mp
246-252 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14S/c19-18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H
InChI key
KDECGGARTQDFEI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.