분석
97%
형태
solid
mp
29-33 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChI key
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves