분석
97%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
86-90 °C
작용기
phosphine
SMILES string
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
InChI key
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Reactant for:
- Allylation of phenols
- Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
- Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
- CO-ethylene copolymerization reactions
- Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.