주요 문서
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
동의어(들):
2-Ethylcaproic-d15 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
159.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
liquid
bp
228 °C
질량 이동
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)