주요 문서
710814
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
201.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
130-135 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChI key
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1