주요 문서
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
Beilstein:
1901458
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
포함
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
작용기
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F
Flash Point (°C)
55 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)