주요 문서
713465
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-methyluracil
≥98%
동의어(들):
6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.56
Beilstein:
511456
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
≥98.0% (HPLC)
형태
lumps
SMILES string
CN1C(=O)NC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
InChI key
SGLXGFAZAARYJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)